2-Aminoazotoluene
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C10202000
EHERC10202000EA 116 EUR InStock
EHERC10202000
2-Aminoazotoluene
2-Aminoazotoluene
Formule: C₁₄H₁₅N₃
Numéro MDL: MFCD00007733
Numéro CAS: 97-56-3
EINECS: 202-591-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité