4-Amino-3-fluorophénol
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
C10202400
EHERC10202400EA 393 EUR InStock
EHERC10202400
4-Amino-3-fluorophénol
4-Amino-3-fluorophenol
Formule: C₆H₆FNO
Numéro MDL: MFCD00077452
Numéro CAS: 399-95-1
EINECS: 402-230-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité