Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-m-crésol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C10204955
EHERC10204955EA 78.2 EUR InStock
EHERC10204955
4-Amino-m-crésol
4-Amino-m-crésol


Formule: C₇H₉NO
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 177…179 °C
Numéro MDL: MFCD00007871
Numéro CAS: 2835-99-6
EINECS: 220-621-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité