(Aminomethyl)phosphonic acid
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C10205000
EHERC10205000EA 183 EUR InStock
EHERC10205000
(Aminomethyl)phosphonic acid
(Aminomethyl)phosphonic acid
Formule: CH₆NO₃P
Numéro MDL: MFCD00008105
Numéro CAS: 1066-51-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité