Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Naphtylamine

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger

C10206350
EHERC10206350EA 89.3 EUR InStock
EHERC10206350
1-Naphtylamine
1-Naphtylamine


Formule: C₁₀H₉N
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50 °C
Densité: 1.171 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004016
Numéro CAS: 134-32-7
EINECS: 205-138-7
ONU: 2077
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06485
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité