2-Naphtylamine
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
C10206355
EHERC10206355EA 83.7 EUR InStock
EHERC10206355
2-Naphtylamine
2-Naphtylamine
Formule: C₁₀H₉N
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 111…113 °C
Densité: 1.0614 g/cm³ (98 °C)
Numéro MDL: MFCD00004112
Numéro CAS: 91-59-8
EINECS: 202-080-4
ONU: 1650
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06486
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité