5-Nitro-o-toluidine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C10207500
EHERC10207500EA 83.7 EUR InStock
EHERC10207500
5-Nitro-o-toluidine
5-Nitro-o-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
Point de fusion: 108 °C
Densité: 1.365 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00007741
Numéro CAS: 99-55-8
EINECS: 202-765-8
ONU: 2660
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité