Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Nitro-o-toluidine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C10207700
EHERC10207700EA 123 EUR InStock
EHERC10207700
3-Nitro-o-toluidine
3-Nitro-o-toluidine


Formule: C₇H₈N₂O₂
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87…89 °C
Densité: 0.33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007731
Numéro CAS: 603-83-8
EINECS: 210-059-6
ONU: 2660
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité