6-Nitro-m-toluidine
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: 6-Nitro-3-methylaniline, 3-Amino-4-nitrotoluene, 5-Methyl-2-nitroaniline
C10207900
EHERC10207900EA 83.7 EUR InStock
EHERC10207900
6-Nitro-m-toluidine
6-Nitro-m-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 112 °C
Numéro MDL: MFCD00007814
Numéro CAS: 578-46-1
EINECS: 209-423-7
ONU: 2660
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité