Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Aminophénol

Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention

C10211000
EHERC10211000EA 53.7 EUR InStock
EHERC10211000
3-Aminophénol
3-Aminophenol


Formule: C₆H₇NO
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 122 °C
Densité: 1.275 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Numéro MDL: MFCD00007786
Numéro CAS: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
ONU: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00459
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité