4,4'-Oxydianiline
Fournisseur: EHRENSTORFER
C10215000
EHERC10215000EA 81.9 EUR InStock
EHERC10215000
4,4'-Oxydianiline
4,4'-Oxydianiline
Formule: C₁₂H₁₂N₂O
Point d'ébullition: 389 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 184 °C
Point d'éclair: 218 °C
Numéro MDL: MFCD00007863
Numéro CAS: 101-80-4
EINECS: 202-977-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité