2-Aminopyridine
Fournisseur: EHRENSTORFER
C10220000
EHERC10220000EA 54.1 EUR InStock
EHERC10220000
2-Aminopyridine
2-Aminopyridine
Formule: C₅H₆N₂
Point d'ébullition: 210.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50…52 °C
Densité: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006312
Numéro CAS: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
ONU: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00472
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité