3-Aminopyridine
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: Pyridin-3-amine, 3-Pyridylamine
C10221000
EHERC10221000EA 53.9 EUR InStock
EHERC10221000
3-Aminopyridine
3-Aminopyridine
Formule: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Point d'ébullition: ∼248 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60…63 °C
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006400
Numéro CAS: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
ONU: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00472
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité