4-Aminopyridine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C10222000
EHERC10222000EA 65.1 EUR InStock
EHERC10222000
4-Aminopyridine
4-Aminopyridine
Formule: C₅H₆N₂
Point d'ébullition: 273 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 157…160 °C
Densité: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006439
Numéro CAS: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
ONU: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03964
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité