Acide 4-aminosalicylíque
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
C10227010
EHERC10227010EA 83.7 EUR InStock
EHERC10227010
Acide 4-aminosalicylíque
4-Aminosalicylic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 150 °C
Densité: 1.545 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007789
Numéro CAS: 65-49-6
EINECS: 200-613-5
Merck Index: 13,00476
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité