Acide 5-aminosalicylíque
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C10227020
EHERC10227020EA 89.3 EUR InStock
EHERC10227020
Acide 5-aminosalicylíque
5-Aminosalicylic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 280 °C
Densité: 1.568 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007877
Numéro CAS: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Merck Index: 12,05964
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité