Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,4-Triazole-3-ylamine

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 3-Amino-1,2,4-triazole, Amitrole, 3-Amino-1H-1,2,4-triazole

C10240000
EHERC10240000EA 157 EUR InStock
EHERC10240000
1,2,4-Triazole-3-ylamine
3-Amino-1H-1,2,4-triazole


Formule: C₂H₄N₄
MW: 84,08 g/mol
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 149…152 °C
Densité: 1.138 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00053362
Numéro CAS: 61-82-5
EINECS: 200-521-5
Merck Index: 13,00489
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité