Amphotericine B
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C10243050
EHERC10243050EA 224 EUR InStock
EHERC10243050
Amphotericine B
Amphotericine B
Formule: C₄₇H₇₃NO₁₇
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00877763
Numéro CAS: 1397-89-3
EINECS: 215-742-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité