Ampicilline trihydraté
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
Synonyms: (2S,5R,6R)-6-((R)-2-Amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate
C10243080
EHERC10243080EA 85.6 EUR InStock
EHERC10243080
Ampicilline trihydraté
Ampicillin trihydrate
Formule: C₁₆H₁₉N₃O₄S·3H₂O
MW: 403,45 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00072036
Numéro CAS: 7177-48-2
EINECS: 200-709-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité