Éther tert-amylique et méthylique
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: TAME, METHOXYPENTANE™, Methyl 2-methyl-2-butyl ether, 1,1-Dimethylpropyl methyl ether, Methyl tert-pentyl ether
C10246440
EHERC10246440EA 70.7 EUR InStock
EHERC10246440
Éther tert-amylique et méthylique
tert-Amyl methyl ether
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,17 g/mol
Point d'ébullition: 85-86 °C (lit.)
Densité: 0.76…0.78 g/mL (25 °C) (lit.)
Point d'éclair: -7 °C
Numéro MDL: MFCD00010186
Numéro CAS: 994-05-8
EINECS: 213-611-4
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité