Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Pentylphénol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C10246800
EHERC10246800EA 93 EUR InStock
EHERC10246800
4-Pentylphénol
4-Pentylphenol


Formule: C₁₁H₁₆O
Point d'ébullition: 251 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 23 °C
Densité: 0.9597 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020211
Numéro CAS: 14938-35-3
EINECS: 239-015-4
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité