4-tert-Amylphénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C10247000
EHERC10247000EA 70.7 EUR InStock
EHERC10247000
4-tert-Amylphénol
4-tert-Amylphénol
Formule: C₁₁H₁₆O
Numéro MDL: MFCD00002369
Numéro CAS: 80-46-6
EINECS: 201-280-9
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité