Aniline-D5
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C10262600
EHERC10262600EA 188 EUR InStock
EHERC10262600
Aniline-D5
Aniline-D5
Formule: C₆H₂D₅N
Point de fusion: –6,3 °C
Densité: 1,077 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 4165-61-1
EINECS: 224-015-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité