Alcool 4-méthoxybenzylique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C10265500
EHERC10265500EA 74.4 EUR InStock
EHERC10265500
Alcool 4-méthoxybenzylique
Alcool 4-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 20…24 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004653
Numéro CAS: 105-13-5
EINECS: 203-273-6
Merck Index: 13,00608
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité