o-Anisidine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C10266000
EHERC10266000EA 74.4 EUR InStock
EHERC10266000
o-Anisidine
o-Anisidine
Formule: C₇H₉NO
Point d'ébullition: 225 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5 °C
Densité: 1.09 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007688
Numéro CAS: 90-04-0
EINECS: 201-963-1
ONU: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité