p-Anisidine
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
C10266020
EHERC10266020EA 78.2 EUR InStock
EHERC10266020
p-Anisidine
p-Anisidine
Formule: C₇H₉NO
Point d'ébullition: 243 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 55…58 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007864
Numéro CAS: 104-94-9
EINECS: 203-254-2
ONU: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité