Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9,10-Anthraquinone

Fournisseur: EHRENSTORFER

C10281000
EHERC10281000EA 74.4 EUR InStock
EHERC10281000
9,10-Anthraquinone
9,10-Anthraquinone


Formule: C₁₄H₈O₂
Point d'ébullition: 380 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 165…169 °C
Densité: 1.419…1.438 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 185 °C
Numéro MDL: MFCD00001188
Numéro CAS: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
Merck Index: 13,00692
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité