Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(1-Naphthyl)-2-thiourée

Fournisseur: EHRENSTORFER

C10290000
EHERC10290000EA 87.5 EUR InStock
EHERC10290000
1-(1-Naphthyl)-2-thiourée
1-(1-Naphthyl)-2-thiourée


Formule: C₁₀H₇NHC(S)NH₂
MW: 202,28 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 204…205 °C
Densité: >1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041824
Numéro CAS: 86-88-4
EINECS: 201-706-3
ONU: 1651
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00729
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité