DL-Arginine hydrochloride, solide cristallin
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C10300200
EHERC10300200EA 76.3 EUR InStock
EHERC10300200
DL-Arginine hydrochloride, solide cristallin
DL-Arginine hydrochloride
Formule: C₆H₁₄N₄O₂.HCl
Numéro MDL: MFCD00064549
Numéro CAS: 32042-43-6
EINECS: 230-571-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité