6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C10303930
EHERC10303930EA 85.6 EUR InStock
EHERC10303930
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
Formule: C₂₂H₃₈O₇
Point d'ébullition: ∼250 °C
Point de fusion: 107…117 °C
Numéro MDL: MFCD00005377
Numéro CAS: 137-66-6
EINECS: 205-305-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité