Desethyl atrazine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C10331000
EHERC10331000EA 168 EUR InStock
EHERC10331000
Desethyl atrazine
Desethyl atrazine
Formule: C₈H₁₄ClN₅
Numéro CAS: 6190-65-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité