Azinphos-méthyl
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: O,O-Dimethyl-4-oxobenzotriazin-3-ylmethyl phosphorodithioate
C10365000
EHERC10365000EA 108 EUR InStock
EHERC10365000
Azinphos-méthyl
Azinphos-méthyl
Formule: C₁₀H₁₂N₃O₃PS₂
MW: 317,33 g/mol
Point d'ébullition: 401 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 73 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 86-50-0
EINECS: 201-676-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,00944
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité