Azocyclotin
Fournisseur: EHRENSTORFER
C10400000
EHERC10400000EA 134 EUR InStock
EHERC10400000
Azocyclotin
Azocyclotin
Formule: C₂₀H₃₅N₃Sn
Numéro MDL: MFCD00055290
Numéro CAS: 41083-11-8
EINECS: 255-209-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité