Chlorure de 9-[2-(ethoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 9-(2-(Ethoxycarbonyl)phenyl)-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium chloride, 9-[2-(Ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium chloride
C10424950
EHERC10424950EA 162 EUR InStock
EHERC10424950
Chlorure de 9-[2-(ethoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium
Chlorure de 9-[2-(ethoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium
Formule: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
MW: 479,02 g/mol
Point d'ébullition: ∼200 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00012665
Numéro CAS: 989-38-8
EINECS: 213-584-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité