Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Violet de méthyle 2B

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger

C10427100
EHERC10427100EA 170 EUR InStock
EHERC10427100
Violet de méthyle 2B
Violet de méthyle 2B


Formule: C₂₄H₂₈ClN₃
Point de fusion: 137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012568
Numéro CAS: 8004-87-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité