Violet cristallisé
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C10427500
EHERC10427500EA 116 EUR InStock
EHERC10427500
Violet cristallisé
Violet cristallisé
Formule: C₂₅H₃₀ClN₃
Point de fusion: 189…194 °C
Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011750
Numéro CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04406
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité