Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dr Ehrenstorfer standard, Benomyl, EPA 627, EPA 627 and 631

Fournisseur: EHRENSTORFER

C10490000
EHERC10490000EA 153 EUR InStock
EHERC10490000
Dr Ehrenstorfer standard, Benomyl, EPA 627, EPA 627 and 631
Étalons Étalons organiques
  • Form: Powder
  • CAS.No: 17804-35-2
  • Melting point: 140 °C
  • Density: 0,38 g/cm³


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité