Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzanilide

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: N-Phenylbenzamide

C10532300
EHERC10532300EA 65.1 EUR InStock
EHERC10532300
Benzanilide
Benzanilide


Formule: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Point d'ébullition: 247 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 162…165 °C
Densité: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003069
Numéro CAS: 93-98-1
EINECS: 202-292-7
Merck Index: 13,01060
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité