Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzimidazole

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C10536500
EHERC10536500EA 83.7 EUR InStock
EHERC10536500
Benzimidazole
Benzimidazole


Formule: C₇H₆N₂
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 170…173 °C
Densité: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005585
Numéro CAS: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 13,01082
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité