p-Benzoquinone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C10537000
EHERC10537000EA 52.4 EUR InStock
EHERC10537000
p-Benzoquinone
p-Benzoquinone
Formule: C₆H₄O₂
Point d'ébullition: ∼174 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 112…114 °C
Densité: 1.318 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001591
Numéro CAS: 106-51-4
EINECS: 203-405-2
ONU: 2587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=759b78f70866f47baad25776f322417b64521955&vid=331add73efa00881381cbace038e21cbca76318f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité