2,4-Diamino-6-phényl-1,3,5-triazine
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Benzoguanamine, 2,4-Diamino-6-phenyl-s-triazine, 6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine, 6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine
C10537450
EHERC10537450EA 107 EUR InStock
EHERC10537450
2,4-Diamino-6-phényl-1,3,5-triazine
2,4-Diamino-6-phényl-1,3,5-triazine
Formule: C₉H₉N₅
MW: 187,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023187
Numéro CAS: 91-76-9
EINECS: 202-095-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité