Benzonitrile
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C10538500
EHERC10538500EA 55.8 EUR InStock
EHERC10538500
Benzonitrile
Benzonitrile
Formule: C₇H₅N
Point d'ébullition: 190.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001770
Numéro CAS: 100-47-0
EINECS: 202-855-7
ONU: 2224
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01098
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité