Benzotriazole
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C10539500
EHERC10539500EA 103 EUR InStock
EHERC10539500
Benzotriazole
Benzotriazole
Formule: C₆H₅N₃
Point d'ébullition: 350 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 99 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 170 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005699
Numéro CAS: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ba54cc42ef5ad9dbae6d7f118a3af1ae642287&vid=ce57b3f0d2583e32220d1e191d0202ad452e6475&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité