Benzyl(purine-6-yl)amine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C10569600
EHERC10569600EA 81.9 EUR InStock
EHERC10569600
Benzyl(purine-6-yl)amine
Benzyl(purine-6-yl)amine
Formule: C₁₂H₁₁N₅
Point de fusion: 230…234 °C
Numéro MDL: MFCD00005572
Numéro CAS: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité