Clorofene
Fournisseur: EHRENSTORFER
C10572000
EHERC10572000EA 105 EUR InStock
EHERC10572000
Clorofene
Clorofene
Formule: C₁₃H₁₁ClO
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 44…47 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00020140
Numéro CAS: 120-32-1
EINECS: 204-385-8
Merck Index: 13,02433
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité