Binapacryl
Fournisseur: EHRENSTORFER
C10590000
EHERC10590000EA 155 EUR InStock
EHERC10590000
Binapacryl
Binapacryl
Formule: C₁₅H₁₈N₂O₆
Numéro CAS: 485-31-4
EINECS: 207-612-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité