Biphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
C10630000
EHERC10630000EA 46.7 EUR InStock
EHERC10630000
Biphényle
Biphényle
Formule: C₁₂H₁₀
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…70 °C
Densité: 1.175 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003054
Numéro CAS: 92-52-4
EINECS: 202-163-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03346
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité