4,4'-Bipyridyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C10642000
EHERC10642000EA 53.1 EUR InStock
EHERC10642000
4,4'-Bipyridyle
4,4'-Bipyridyle
Formule: C₁₀H₈N₂
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006416
Numéro CAS: 553-26-4
EINECS: 209-036-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03383
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité