Bis(2-hydroxypropyl) ether
Fournisseur: EHRENSTORFER
C10653600
EHERC10653600EA 130 EUR InStock
EHERC10653600
Bis(2-hydroxypropyl) ether
1,1'-Oxybis(propan-2-ol)
Formule: C₆H₁₄O₃
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00004538
Numéro CAS: 110-98-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité