4,4'-Methylenediphénol
Fournisseur: EHRENSTORFER
C10655800
EHERC10655800EA 116 EUR InStock
EHERC10655800
4,4'-Methylenediphénol
4,4'-Methylenediphénol
Formule: C₁₃H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD00002385
Numéro CAS: 620-92-8
EINECS: 210-658-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité